Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 1536-brønd mikroplader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Ubehandlet PS overflade
- Medium bindende, usteril
- Standardplade til de fleste anvendelser
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Homogene analyser, screening og opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Medium binding |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, AAMI |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Ubehandlet |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering