Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ 1536-brønd mikroplader
Artikelnummer. 10286703 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10286703 Klar Pakke med 50
10468423 Hvid Pakke med 50
10606953 Sort Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286703 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781640
På lager
Ubehandlede mikroplader til forskellige anvendelser
  • Ubehandlet PS-overflade
  • Medium binding, ikke-steril
  • Standardplade til de fleste anvendelser
  • Fås i klar, hvid eller sort
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
Homogene prøver, screening og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Medium binding
Certificeringer/compliance ISO 11137, AAMI
Format Standard
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indbindingstype Ubehandlet
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype 1536-brønd cellekultur Multiwell Plader
Til brug med (udstyr) Pladelæsere
Nederdel stil Fuld
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 10μ L
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Sterile applikationer, bakteriologiske analyser
Mængde 50/Cs.