Beskrivelse
- Høj binding for molekyler med blandede hydrofile og hydrofobe regioner
- Overfladevalg for størstedelen af standard ELISA'er
- For immunassays i fast fase
- PS, ikke-sterilt
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase, ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | immunoGrade |
| Vis mere |