Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ immunoGrade™ 384-brønds mikroplader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Høj binding for molekyler med blandede hydrofile og hydrofobe områder
- Overfladevalg til de fleste standard ELISA'er
- Til fastfase immunoassays
- PS, ikke-steril
- Fås i klar, hvid eller sort
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase, ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 100 μL |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | immunoGrade |
| Vis mere |