Få mere at vide
BRAND™ Hvide realtids-PCR (qPCR) 96-brønds mikroplader
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Kun tallerkener
Plader og polyesterforseglinger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater i analysen af fluorescenssignaler og dermed kvantificeringen af replikeret DNA.
- DNase-, DNA- og RNase-fri
- Glatte overflader for at optimere refleksion af fluorescenssignalet
- Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
- Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
- Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
- Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
- Hvid; Lav profil
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Bindende Ejendom | Untreated |
| Certificeringer/compliance | DNA, DNase, RNase-fri |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | Med tætningsfilm |
| Vis mere |