Få mere at vide
BRAND™ Hvide 96-brønds PCR plader
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Halv nederdel
Ingen nederdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater ved analyse af fluorescenssignaler og dermed kvantificering af replikeret DNA
- DNase-, DNA- og RNase-fri
- Glatte overflader for at optimere gengivelsen af fluorescenssignalet
- Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
- Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
- Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
- Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
- Blå præget alfanumerisk kodning og skåret hjørnedesign til at lette orienteringen
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Bindende Ejendom | Untreated |
| Certificeringer/compliance | DNA, DNase, RNase-free |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Vis mere |