Få mere at vide
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Artikelnummer. 10440095 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10440095
Brand: BRAND™ 781358
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater ved analyse af fluorescenssignaler og dermed kvantificering af replikeret DNA.
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Glatte overflader for at optimere gengivelsen af fluorescenssignalet
  • Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
  • Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
  • Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
  • Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Untreated
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoclavable
Emballage Bagged
Farve Hvid
Engangs Single-use
Produkttype qPCR 384-well plate
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Nederdel stil Fully skirted
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 0.03 mL
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Non-treated
Samlet volumen (metrisk) Well 0.03 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Til brug med (applikation) Optimer resultater, når du udfører kvantitativ RT-PCR
RNase fri Yes