Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3679457 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Interface:
RS232-grænseflade
Uden grænseflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10703164
Brand: BRAND™ 4760151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
BRAND Titrette giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. Titrette giver dig mulighed for at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og nemt.
  • Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
  • Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
  • Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
  • Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
  • Opfylder tolerancer for klasse A-glasburetter i henhold til ISO- og ASTM-standarder
  • Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
  • Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Ordreinfo
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.07 %
Vinkel 90°
Produkttype Digital buret på flaske
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM E287, DIN EN ISO 385
Farve Gray
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 25 ml
Vise Digital
Til brug med (applikation) Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling
Inkluderer (2) AAA-batterier, (2) ravgule inspektionsvinduer, (2) farvede lysskjold-inspektionsvinduer, (3) flaskegevindadaptere, betjeningsvejledning, præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør
Inkrementer Approx. 20 μL
Interface Uden grænseflade
Præcision 0.025 %
Temperatur (engelsk) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Viskositetsvurdering Up to 500 mm 2/s
Spænding 1.5 V