Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Digitale flaskelågsburetter
Artikelnummer. 15604077 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Interface:
RS232-grænseflade
Uden interface
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Interface Pakningsstørrelse
15604077 10 ml RS232-grænseflade Hver
10703164 25 ml Uden interface Hver
10703354 50 ml Uden interface Hver
10687425 25 ml RS232-grænseflade Hver
10769165 50 ml RS232-grænseflade Hver
15394127 10 ml RS232-grænseflade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15604077 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4760241
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Flaskedæksburetten Titrette™ giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. De Titrette vil gøre det muligt for dig at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og med lethed.
  • Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
  • Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
  • Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
  • Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
  • Opfylder tolerancer for klasse A glasburetter og ASTM standarder ISO
  • Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
  • Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Ordreinfo
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.1 %
Vinkel 90°
Produkttype Digital flaskelågsdispenser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385, ASTM E287
Farve Grå
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise Digital
Til brug med (applikation) Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling
Inkluderer 2) AAA-batterier, (2) ravgule inspektionsvinduer, (2) farvede lysskærmsinspektionsvinduer, (3) flaskegevindadaptere, modeller med Rs-232-grænseflade inkluderer forbindelseskabel og software-cd, betjeningsvejledning, præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør
Inkrementer Ca. 10 μl
Interface RS232-grænseflade
Præcision 0.05 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
Spænding 1.5 V