Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop
GREENER_CHOICE
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Brand:  BRAND™ 4760261
9037.45 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10769165
  • 11455.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder:
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
BRAND Titrette giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. Titrette giver dig mulighed for at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og nemt.
  • Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
  • Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
  • Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
  • Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
  • Opfylder tolerancer for klasse A-glasburetter i henhold til ISO- og ASTM-standarder
  • Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
  • Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Ordreinfo
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
0.06 %
Digital buret på flaske
ASTM E287, DIN EN ISO 385
Glas
Digital
2) AAA-batterier, (2) ravgule inspektionsvinduer, (2) farvede lysskærmsinspektionsvinduer, (3) flaskegevindadaptere, modeller med Rs-232-grænseflade inkluderer forbindelseskabel og software-cd, betjeningsvejledning, præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør
RS232 Interface
59°F to 104°F
Up to 500 mm 2/s
90°
Not Autoclavable
Gray
50 mL
Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling
Approx. 20 μL
0.02 %
15°C to 40°C
1.5 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop > 50 ml kapacitet; RS232-grænseflade