Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Digitale flaskelågsburetter
Artikelnummer. 10703354 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Interface:
RS232-grænseflade
Uden interface
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Interface Pakningsstørrelse
10703354 50 ml Uden interface Hver
10703164 25 ml Uden interface Hver
10687425 25 ml RS232-grænseflade Hver
10769165 50 ml RS232-grænseflade Hver
15394127 10 ml RS232-grænseflade Hver
15604077 10 ml RS232-grænseflade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10703354 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4760161
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Flaskedæksburetten Titrette™ giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. De Titrette vil gøre det muligt for dig at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og med lethed.
  • Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
  • Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
  • Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
  • Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
  • Opfylder tolerancer for klasse A glasburetter og ASTM standarder ISO
  • Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
  • Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Ordreinfo
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.06 %
Vinkel 90°
Produkttype Digital flaskelågsdispenser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385, ASTM E287
Farve Grå
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 50 ml
Vise Digital
Til brug med (applikation) Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling
Inkluderer (2) AAA-batterier, (2) ravgule inspektionsvinduer, (2) farvede lysskjold-inspektionsvinduer, (3) flaskegevindadaptere, betjeningsvejledning, præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør
Inkrementer Ca. 20 μl
Interface Uden interface
Præcision 0.02 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Viskositetsvurdering Op til 500 mm 2/s
Spænding 1.5 V