Description
Includes
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Flaskedæksburetten Titrette™ giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. De Titrette vil gøre det muligt for dig at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og med lethed.
- Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
- Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
- Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
- Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
- Opfylder tolerancer for klasse A glasburetter og ASTM standarder ISO
- Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
- Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Order Info
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | 0.07 % |
| Vinkel | 90° |
| Produkttype | Digital flaskelågsdispenser |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385, ASTM E287 |
| Farve | Grå |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| Vise | Digital |
| Til brug med (applikation) | Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling |
| Show More |