Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
Brand: BRAND™ 4760251
8779.49 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Indeholder:
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA- batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer og betjeningsvejledning. Modeller med RS-232-grænseflade inkluderer tilslutningskabel og software-cd.
Beskrivelse
Giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digitale buretter med flasketop er velegnet til de fleste titranter i koncentrationer op til 1 mol/l. Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere.
BRAND Titrette giver nøjagtighed og præcision inden for tolerancerne for klasse A-glasburetter. Den er velegnet til de fleste titreringsmidler i koncentrationer op til 1 mol/l og er ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer, miljøarbejde i marken og meget mere. Titrette giver dig mulighed for at udføre rutinemæssige titreringer hurtigt, præcist og nemt.
- Jævn drift til usædvanligt følsomme dråbevise titreringer
- Undgår risikoen for spild fra hældte overførsler
- Eliminerer fejl i aflæsning af menisken
- Skift automatisk mellem påfyldning og titrering
- Opfylder tolerancer for klasse A-glasburetter i henhold til ISO- og ASTM-standarder
- Valgfri RS-232-grænseflade til direkte dataoverførsel til en pc
- Anvendes til en række forskellige formål, herunder generel kemi, vandbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i laboratoriet eller i marken
Ordreinfo
Kontakt kundeservice for buretter med kalibreringscertifikat. Tilføj DKD i slutningen af BRANDTECH-varenummeret. Ingen returnering accepteret.
Tekniske data
90° | |
Not Autoclavable | |
Gray | |
25 mL | |
Ideel til generel kemi, spildevandsbehandling, fødevare- og drikkevareanalyse, industrielle titreringer og miljøarbejde i marken | |
Approx. 20 μL | |
0.025 % | |
15°C to 40°C | |
1.5 V |
Digital buret på flaske med RS 232-grænseflade | |
DIN EN ISO 385, ASTM E287 | |
Glas | |
Digital | |
Præstationscertifikat, teleskopisk påfyldningsrør, 2 AAA-batterier, 3 flaskegevindadaptere, 2 ravgule inspektionsvinduer, betjeningsvejledning og RS-232-grænseflade med tilslutningskabel og software-cd. | |
Without Interface | |
59°F to 104°F | |
Up to 500 mm 2/s |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Illuminating Protein Pathways
Shining a light on the tools that drive protein discovery.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Genomics Powerhouse
Power your pipeline from PCR to sequencing.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24