Få mere at vide
BRAND™ Skørte lav-profil PCR plader
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fri for DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere.
- Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel og fremragende resultater.
- Lav profil, skørte plader fra BRAND er kompatible med mange store mærker af termiske cyklere, herunder BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham , Beckman™ CEQ, PEQLAB™ , Techne™ TC-412, PCRmax , Flexi , Eppendorf™ Mastercycler™ og andre systemer
- Hvide PCR-plader er ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 ) og har glatte overflader for at optimere refleksion af fluorescenssignalet.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Bindende Ejendom | Untreated |
| Certificeringer/compliance | DNA, DNase, RNase-free |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Bagged |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | qPCR 96-well plate |
| Vis mere |