Få mere at vide
BRAND™ seripettor™ pro flaskedispensere
Artikelnummer. p-4019667 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
Inkrementer:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsvurdering:
1000 mm 2 /sek.
150mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10588153
Brand: BRAND™ 4720440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
hver seripettor pro flasketop-dispenser leveres med udløbsrør, påfyldningsrør, ekstra dispenseringsbeholder, monteringsværktøj, to polypropylenadaptere (GL45/33 og GL45/38), betjeningsvejledning og et års garanti.
Designet til at håndtere et bredere udvalg af væsker end de almindelige seripettor
Let udskiftelig dispenseringspatron til aftørringsforsegling er især velegnet til væsker, der har tendens til at danne krystaller
  • Hurtigt skift patron gør service til en leg og holder levetidsserviceomkostningerne lave
  • Pumpeenhed med korrosionsbestandig fjeder har uigennemsigtig øvre muffe, der beskytter væske mod UV-lys under dispenseringsoperationer
  • Teleskopisk påfyldningsrør justeres til at passe til mange flasker uden at skære
  • Sikkerhedshætte med gevind fastgøres og fjernes med et hurtigt vrid
  • Fjederbelastet stempel tillader enhånds, halvautomatisk betjening
Væsker uegnede til seripettor pro inkluderer, men er ikke begrænset til:
  • Flussyre eller andre kemikalier, der angriber højdensitetspolyethylen, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alumina-keramik, platin-iridium og borosilikatglas
  • Kulstofdisulfid
  • Densitet over 2,2 g/cm
  • Viskositet over 300 mm 2 /sek (2mL instrument), 150 mm 2 /s (10mL instrument), 75 mm 2 /s (25mL instrument)
  • Damptryk op til 500mbar
Temperaturen på instrumentet og reagenserne skal være mellem 59° og °104 F (15° °og 40°C).
Agarkulturmedier til 140 F (°60 °C).
Ordreinfo
Udskifteligt stempel og cylinder er permanent forbundet som et patronmodul for sikkerhed. Hvis stempel, cylinder eller tætning er beskadiget, skal du blot udskifte patronen på få sekunder uden værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttype Seripettor Pro Bottletop Dispenser
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue/Red/White
Tæthed Op til 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise None
Til brug med (applikation) Semi-automatic dispensing of many acids, alkaline, and saline solutions
Inkluderer Udledningsrør, teleskopisk påfyldningsrør, ekstra dispenseringspatron, monteringsværktøj, GL45/33mm og GL45/38mm polypropylenadaptere, betjeningsvejledning
Inkrementer 0,2 ml
Præcision ≤0,2 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 500 mbar
Viskositetsvurdering 150mm 2 /sek.
garanti 1 år