Få mere at vide
BRAND™ seripettor™ pro flaskedispensere
Artikelnummer. 10588153 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
Inkrementer:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsvurdering:
1000 mm 2 /sek.
150mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Viskositetsvurdering Pakningsstørrelse
10588153 1 til 10 ml 0,2 ml 150mm 2 /sek. Hver
10446403 2,5 til 25 ml 0,5 ml 75 mm 2 /sek. Hver
10419894 0,2 til 2 ml 0,04 ml 1000 mm 2 /sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10588153 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4720440
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
hver seripettor pro flasketop-dispenser leveres med udløbsrør, påfyldningsrør, ekstra dispenseringsbeholder, monteringsværktøj, to polypropylenadaptere (GL45/33 og GL45/38), betjeningsvejledning og et års garanti.
Designet til at håndtere et bredere udvalg af væsker end de almindelige seripettor™, herunder visse koncentrerede syrer, polare opløsningsmidler og UV-følsomme medier.
De vigtigste funktioner:
  • Let udskiftelig aftørringspatron til dosering: Ideel til væsker, der er tilbøjelige til krystaldannelse
  • Quick-Change Patron: Forenkler vedligeholdelsen og hjælper med at holde livstidsomkostningerne lave
  • Korrosionsbestandig pumpesamling: Har en uigennemsigtig overhylster, der beskytter væsker mod UV-lys under dosering
  • Teleskopisk fylderør: Justerer til at passe til forskellige flaskestørrelser uden behov for at skære
  • Gevindet sikkerhedshætte: Sætter hurtigt fast og afmonteres med et enkelt twist
  • Fjederbelastet stempel: Muliggør enhånds, semi-automatisk betjening
Væsker uegnede til seripettorTM Pro:
  • Flussyre og lignende kemikalier: Herunder dem, der korroderer højdensitetspolyethylen, PTFE, ETFE, FEP, PFA, aluminium-keramik, platin-iridium og borosilikatglas
  • Kulstofdisulfid
  • Væsker med høj densitet: Over 2,2 g/cm3
  • Væsker med høj viskositet: Over 300 mm2/5 (for 2 ml instrument), 150 mm2/5 (for 10 ml instrument) eller 75 mm2/5 (for 25 ml instrument)
  • Væsker med damptryk op til 500 mbar
Temperaturretningslinjer:
  • Instrument- og reagenstemperatur: Skal være mellem 59° og 104 °F (15° og 407 °C)
  • Agar Culture Media: Sikkert op til 60 °C (140 °F)
Ordreinfo
Udskifteligt stempel og cylinder er permanent forbundet som et patronmodul for sikkerhed. Hvis stempel, cylinder eller tætning er beskadiget, skal du blot udskifte patronen på få sekunder uden værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttype Seripettor Pro Bottletop Dispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/Rød/Hvid
Tæthed Op til 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, Keramisk, ETFE, FEP, PFA
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Vise Ingen
Til brug med (applikation) Halvautomatisk dosering af mange syrer, alkaliske og salte opløsninger
Inkluderer Udledningsrør, teleskopisk påfyldningsrør, ekstra dispenseringspatron, monteringsværktøj, GL45/33mm og GL45/38mm polypropylenadaptere, betjeningsvejledning
Inkrementer 0,2 ml
Præcision ≤0,2 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 500 mbar
Viskositetsvurdering 150mm 2 /sek.
garanti 1 år