Få mere at vide
BRAND™ seripettor™ pro flaskedispensere
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
Indeholder
hver seripettor pro flasketop-dispenser leveres med udløbsrør, påfyldningsrør, ekstra dispenseringsbeholder, monteringsværktøj, to polypropylenadaptere (GL45/33 og GL45/38), betjeningsvejledning og et års garanti.
Let udskiftelig dispenseringspatron til aftørringsforsegling er især velegnet til væsker, der har tendens til at danne krystaller
- Hurtigt skift patron gør service til en leg og holder levetidsserviceomkostningerne lave
- Pumpeenhed med korrosionsbestandig fjeder har uigennemsigtig øvre muffe, der beskytter væske mod UV-lys under dispenseringsoperationer
- Teleskopisk påfyldningsrør justeres til at passe til mange flasker uden at skære
- Sikkerhedshætte med gevind fastgøres og fjernes med et hurtigt vrid
- Fjederbelastet stempel tillader enhånds, halvautomatisk betjening
Væsker uegnede til seripettor pro inkluderer, men er ikke begrænset til:
- Flussyre eller andre kemikalier, der angriber højdensitetspolyethylen, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alumina-keramik, platin-iridium og borosilikatglas
- Kulstofdisulfid
- Densitet over 2,2 g/cm
- Viskositet over 300 mm 2 /sek (2mL instrument), 150 mm 2 /s (10mL instrument), 75 mm 2 /s (25mL instrument)
- Damptryk op til 500mbar
Agarkulturmedier til 140 F (°60 °C).
Ordreinfo
Udskifteligt stempel og cylinder er permanent forbundet som et patronmodul for sikkerhed. Hvis stempel, cylinder eller tætning er beskadiget, skal du blot udskifte patronen på få sekunder uden værktøj.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ≤±1,2 % |
| Vinkel | 90° |
| Produkttype | Seripettor Pro Bottletop Dispenser |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Blue/Red/White |
| Tæthed | Op til 2,2 g/cm 3 |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2 ml |
| Vise | Analog |
| Vis mere |