Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af dispenserpatroner
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
10 ml
2 ml
25 ml
5 til 25 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 5
Pakke med 7
Beskrivelse
- Steril eller ikke-steril
- Til brug med seripettor™ , seripettor™ pro og QuickSip flasketop dispensere
Spécification
Spécification
| Produkttype | Dispenseringspatron |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip |
| Sterilitet | Ikke steril |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu