Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af dispenserpatroner
Artikelnummer. 10065460 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
10 ml
2 ml
25 ml
5 til 25 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 5
Pakke med 7
Artikelnummer. 10065460
Brand: BRAND™ 704502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningspatroner til seripettor™ og seripettor™ pro, og QuickSip flasketop dispensere
  • Steril eller ikke-steril
  • Til brug med seripettor™ , seripettor™ pro og QuickSip flasketop dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenseringspatron
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (udstyr) Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip