Få mere at vide
BRAND™ Halvskørtede lav-profil PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4882088 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15683997
Brand: BRAND™ 781371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Giver fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer.
  • Autoklaverbar
  • Fri for DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere.
  • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel og fremragende resultater.
  • Standard- og lavprofilplader fra BRAND er kompatible med de fleste store mærker af termiske cyklere, herunder Applied Biosystems™ 9800 Hurtig, 7900 HT , og 7500 hurtigt, BIORAD™ CFX 96, og Eppendorf™ Mastercycler™ systemer.
  • Hvide PCR-plader er ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 ) og har glatte overflader for at optimere refleksion af fluorescenssignalet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 poser af 5
Indbindingstype Ubehandlet
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype Detektionsplade
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.15 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.15 mL
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Non-treated
Samlet volumen (metrisk) Well 14.4 mL
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) qPCR
Inkluderer Plates only
nr. pr. pakke 50
Profil Low (Lav)
RNase fri Ja