Beskrivelse
Bruges til stort set alle pipetter med gul farvekode.
- Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
- Ikke-steril
- Alle uåbnede pakker er fri for DNA, RNAse, ATP og endotoksin
- Tyndvægget for høj gennemsigtighed, nem udstødning og lavt spild
- Eksamen ved 50, 100 og 300 μl for hurtig volumenkontrol
- Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
- Fås enten i store pakker eller i bekvemt, økologisk stativformat
- Stativede spidser er farveløse og placeres i en grøn spidsbakke
Tips til ultralav retention
- Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
- Homogen, fejlfri overflade for lav overfladespænding og minimal prøveopretholdelse
- Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
- For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter og andre vanskelige væsker, kan det øge prøvetabet
- Høj kemikalieresistens
- Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade egenskaber med lav retention
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Life Science kvalitet |
| Volumen (metrisk) | 5 til 300μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,08 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.3 cm |
| Certificeringer/compliance | Certified Life Science Quality, BIO-CERT Liquid Handeling Quality, ISO 11137, AAMI Guidelines, DIN EN 285 |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Vis mere |