Få mere at vide
BRAND™ Pipetspidser, 5 til 300 μl
Artikelnummer. 15144897 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Tip stil:
Lav fastholdelse
Standard
Format:
Bulk
Genopfyldning
Stativ
Emballage:
Bulk, 10.000 stk
Bulk, 1000 stk
TipBox, 5 xoxes af 96 stykker
TipBox, 5 xoxes á 96 stk
TipRack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip stil Format Emballage Pakningsstørrelse
15144897 Standard Bulk Bulk, 10.000 stk Pakke med 1000
15174887 Standard Bulk Bulk, 1000 stk Pakke med 1000
15194897 Standard Genopfyldning TipRack Pakke med 960
15114917 Standard Stativ TipBox, 5 xoxes á 96 stk Pakke med 480
15104937 Lav fastholdelse Stativ TipBox, 5 xoxes af 96 stykker Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15144897 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    194.03 DKK / Pakke med 1000
    Spare 5.97 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Designet til højkvalitets mikropipetter og egnet til forskellige anvendelser. BRAND™ Pipetspidser på 5 til 300 μl sikrer præcis og effektiv pipettering. Tips er produceret i renrum, fri for forurenende stoffer og miljøvenlige.
Bruges til stort set alle pipetter med gul farvekode.
  • Polypropylen med høj renhed er fri for oleamid og diHEMDA
  • Ikke-steril
  • Alle uåbnede pakker er fri for DNA, RNAse, ATP og endotoksin
  • Tyndvægget for høj gennemsigtighed, nem udstødning og lavt spild
  • Eksamen ved 50, 100 og 300 μl for hurtig volumenkontrol
  • Fås enten som standard eller ultra lav retentionstype
  • Fås enten i store pakker eller i bekvemt, økologisk stativformat
  • Stativede spidser er farveløse og placeres i en grøn spidsbakke
Tips til ultralav retention
  • Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces
  • Homogen, fejlfri overflade for lav overfladespænding og minimal prøveopretholdelse
  • Reducere prøvetab og give væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier
  • For biologiske prøver, der indeholder proteiner, nukleinsyrer, detergenter og andre vanskelige væsker, kan det øge prøvetabet
  • Høj kemikalieresistens
  • Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade egenskaber med lav retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Life Science kvalitet
Volumen (metrisk) 5 til 300μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,08 tommer.
Længde (metrisk) 5.3 cm
Certificeringer/compliance Certificeret livsvidenskabelig kvalitet, BIO-CERT væskehåndteringskvalitet, ISO 11 137 og AAMI retningslinjer
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Format Bulk
Tip stil Standard
Emballage Bulk, 10.000 stk
Mængde 10 poser, 1000 drikkepenge pr. pose (10.000 drikkepenge)
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 50, 100, 300μ L