Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 0,5 - 20μ L, PP, farveløs
Artikelnummer. p-4709818 Shop alle Brand produkter
Emballage:
Bulk (1000 stk.)
Masse (10 x 1000)
TipBox (5 x 96)
TipBox, 5 æsker, 96 stk.
TipRacks Refill (10 x 96)
TipStack, 2 x 5 refills, 96 stk. hver
Mængde:
10.000/pakke
1000/pakke
480/pakke
960/pakke
Filtreret:
Ikke-filtreret
Tip stil:
Lav retention, smal, Narrow
Smal
Smalle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Pakke med 960
Artikelnummer. 15164887
Brand: BRAND™ 732004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Life Science kvalitet
Volumen (metrisk) 0,5 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 46 mm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Format Bulk
Tip stil Smal
Emballage Bulk (1000 stk.)
Mængde 1000/pakke
Produkttype Pipettip
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit Ultramicro
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet PCR-klar
Gradueringer 2, 10μ L