Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 0,5 - 20μ L, PP, farveløs
Shop alle Brand produkter
Beskrivelse
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
- BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
- Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
- Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Rack farve | Grå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 46 mm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Vis mere |