Få mere at vide
BRAND™ Pipetspidser, 0,5 til 20 μl
Artikelnummer. 15164887 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Emballage:
TipBox
TipBox, 5 kasser, 96 hver
TipRack
TipStack, 2 x 5 genopfyldninger, 96 hver
Volumen
Mængde:
10.000/pakke
1000/pakke
480/pakke
960/pakke
Filtreret:
Ikke-filtreret
Tip stil:
Lav fastholdelse, Smal
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Mængde Filtreret Tip stil unitSize
15164887 Volumen 1000/pakke Ikke-filtreret Smal Pakke med 1000
15114897 Volumen 10.000/pakke Ikke-filtreret Smal Pakke med 1000
15104907 TipRack 960/pakke Ikke-filtreret Smal Pakke med 960
15184907 TipBox 480/pakke Ikke-filtreret Smal Pakke med 480
15174927 TipBox, 5 kasser, 96 hver 480/pakke - Lav fastholdelse, Smal Pakke med 480
15194917 TipStack, 2 x 5 genopfyldninger, 96 hver 960/pakke - Smal Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15164887 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.16 DKK
    270.53 DKK / Pakke med 1000
    Spare 40.63 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højrenhed, oleamid og diHEMDA-fri polypropylen. Pipetspidser, 0,5 til 20 μl, muliggør pipettering i mikrorør og mikroplader uden at røre væggene. Graderinger med 2 μl og 10 μl giver hurtig volumenvurdering.
  • Ikke-steril, højrenhed polypropylen er fri for oleamid og diHEMDA.
  • Graderinger med 2 μl og 10 μl giver hurtig volumenvurdering.
  • Det slanke design muliggør pipettering i mikrorør og mikroplader uden at røre væggene.
  • Fås enten i standard- eller ultra-lav-retentionstyper.
  • Fås enten i bulkpakker eller i praktiske rack-and-stack-formater.
Tips til ultralav retention
  • Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces.
  • Den homogene, defektfri overflade, der således produceres, har lav overfladespænding.
  • Reducer prøvetab og giv væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier.
  • For biologiske prøver, der indeholder rengøringsmidler som Triton™ X-100, SDS, Tween osv.
  • Høj kemisk resistens.
  • Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade materialets egenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Life Science kvalitet
Volumen (metrisk) 0,5 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 46 mm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter
Format Bulk
Tip stil Smal
Emballage Volumen
Mængde 1000/pakke
Produkttype Pipetspidser
Engangs Begrænset brug
Til brug med (udstyr) Universal Fit Ultramicro
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet PCR-klar
Gradueringer 2, 10μ L