Description
- Ikke-steril, højrenhed polypropylen er fri for oleamid og diHEMDA.
- Graderinger med 2 μl og 10 μl giver hurtig volumenvurdering.
- Det slanke design muliggør pipettering i mikrorør og mikroplader uden at røre væggene.
- Fås enten i standard- eller ultra-lav-retentionstyper.
- Fås enten i bulkpakker eller i praktiske rack-and-stack-formater.
Tips til ultralav retention
- Fremstillet gennem en speciel, patenteret fysikalsk-kemisk proces.
- Den homogene, defektfri overflade, der således produceres, har lav overfladespænding.
- Reducer prøvetab og giv væsentligt højere reproducerbarhed ved arbejde med kritiske medier.
- For biologiske prøver, der indeholder rengøringsmidler som Triton™ X-100, SDS, Tween osv.
- Høj kemisk resistens.
- Spidser kan autoklaveres ved 121 °C (2 bar) uden at skade materialets egenskaber.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Life Science kvalitet |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 46 mm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Omvendt pipettering, pladevask, arbejde med flerkanalspipetter |
| Show More |