Få mere at vide
BRAND™ Selvklæbende pladeforseglingsfilm
Shop alle Brand produkter
Materiale:
Aluminium
Polyester
Polyethylen, polypropylen
Polypropylen
Rayon
Vinyl
Til brug med (applikation):
Automatisering
Celle- og vævskultur
ELISA, PCR
ELISA, Real-time PCR
Køleopbevaring
Luminescensmålinger
Opbevaring
Opbevaring, fluorescensmålinger
nr. pr. pakke:
100
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivning
- Påfør nemt plader og fjern uden brug af dyrt udstyr.
- Påføring med en hård gummirulle vil sikre sikker og ensartet fastgørelse af filmen til pladen.
- Forseglingsfilm fås i forskellige materialer, der er specielt velegnede til opbevaring, immunoassay eller celle- og vævskultur:
- Polyethylen
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropylen
- Vinyl
Specifikationer
Specifikationer
| Farve | White |
| Materiale | Vinyl |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| nr. pr. pakke | 50 ark |
| Fordampningsbarriere | No |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, fluorescensmålinger |
| Forspaltet | No |
| Produkttype | Forseglingsfilm |
| Klæbemiddel | Pressure Sensitive |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering