Få mere at vide
BRAND™ Selvklæbende pladeforseglingsfilm
Artikelnummer. 10135623 Shop alle Brand produkter
Materiale:
Aluminium
Polyester
Polyethylen, polypropylen
Polypropylen
Rayon
Vinyl
Til brug med (applikation):
Automatisering
Celle- og vævskultur
ELISA, PCR
ELISA, Real-time PCR
Køleopbevaring
Luminescensmålinger
Opbevaring
Opbevaring, fluorescensmålinger
nr. pr. pakke:
100
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10135623
Brand: BRAND™ 701370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegler multibrøndsplader sikkert. Selvklæbende pladeforseglingsfilm kan påføres direkte på plader og fjernes uden brug af dyrt udstyr, eller kan påføres med en hård gummirulle for at sikre sikker og ensartet fastgørelse af filmen til pladen.
  • Påfør nemt plader og fjern uden brug af dyrt udstyr.
  • Påføring med en hård gummirulle vil sikre sikker og ensartet fastgørelse af filmen til pladen.
  • Forseglingsfilm fås i forskellige materialer, der er specielt velegnede til opbevaring, immunoassay eller celle- og vævskultur:
    • Polyethylen
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropylen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Materiale Polyethylen, polypropylen
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
nr. pr. pakke 50 ark
Fordampningsbarriere Yes
Til brug med (applikation) Automatisering
Forspaltet No
Produkttype Forseglingsfilm
Klæbemiddel Pressure Sensitive
Tykkelse 11.55 mil.
Kan gennembores Yes
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C