Få mere at vide
BRAND™ Selvklæbende pladeforseglingsfilm
Artikelnummer. 10135371 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Polyester
Polyethylen, polypropylen
Polypropylen
Rayon
Vinyl
Til brug med (applikation):
Automatisering
Celle- og vævskultur
ELISA, PCR
ELISA, Real-time PCR
Køleopbevaring
Luminescensmålinger
Opbevaring
Opbevaring, fluorescensmålinger
nr. pr. pakke:
100
100 ark
50 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (applikation) nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10135371 Rayon Celle- og vævskultur 100 ark Pakke med 100
10655861 Polyester ELISA, PCR 100 ark Pakke med 100
11673119 Polypropylen Opbevaring 100 ark Pakke med 100
10767564 Polyester ELISA, Real-time PCR 100 ark Pakke med 100
10182962 Aluminium Køleopbevaring 100 ark Pakke med 100
10599892 Rayon Celle- og vævskultur 50 ark -
10135623 Polyethylen, polypropylen Automatisering 50 ark Pakke med 50
10185763 Vinyl Opbevaring, fluorescensmålinger 50 ark Pakke med 50
10145813 Vinyl Luminescensmålinger 50 ark Pakke med 50
15660499 Vinyl Automatisering 100 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10135371 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701364
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Forsegler multibrøndsplader sikkert. Selvklæbende pladeforseglingsfilm kan påføres direkte på plader og fjernes uden brug af dyrt udstyr, eller kan påføres med en hård gummirulle for at sikre sikker og ensartet fastgørelse af filmen til pladen.
  • Påfør nemt plader og fjern uden brug af dyrt udstyr.
  • Påføring med en hård gummirulle vil sikre sikker og ensartet fastgørelse af filmen til pladen.
  • Forseglingsfilm fås i forskellige materialer, der er specielt velegnede til opbevaring, immunoassay eller celle- og vævskultur:
    • Polyethylen
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropylen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Gasgennemtrængelig
Materiale Rayon
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 100 ark
Fordampningsbarriere Nej
Til brug med (applikation) Celle- og vævskultur
Forspaltet Nej
Produkttype Forseglingsfilm
Klæbemiddel Trykfølsom
Tykkelse 10,1 mil.
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C