Få mere at vide
BRAND™ PCR-plader med standardprofil uden skørter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4882087 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15673997
Brand: BRAND™ 781368
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Giver fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer.
  • Autoklaverbar
  • Fri for DNA, DNase, RNase og andre PCR-hæmmere.
  • Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel og fremragende resultater.
  • Standard- og lavprofilplader fra BRAND er kompatible med de fleste store mærker af termiske cyklere, herunder Applied Biosystems™ 9800 Hurtig, 7900 HT , og 7500 hurtigt, BIORAD™ CFX 96, og Eppendorf™ Mastercycler™ systemer.
  • Hvide PCR-plader er ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 ) og har glatte overflader for at optimere refleksion af fluorescenssignalet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 poser af 5
Farve Klar
Engangs Single-use
Produkttype PCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) Nå 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) qPCR
Inkluderer Plates only
nr. pr. pakke 50
Profil Standard
RNase fri Ja