Beskrivelse
- Præcisionsstøbt af høj renhed, DiHEMDA- og oleamidfri, virgin polypropylen.
- Rene, hydrofobe overflader reducerer prøveretention og øger nøjagtigheden og reproducerbarheden.
- Tilgængelig enten i bulkpakker eller i praktiske rack-and-stack-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Rene krav | DiHEMDA- og oleamidfri |
| Format | Bulk |
| Produktlinje | Nano-hætte |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 20, 100 μL |