Få mere at vide
BRAND™ 1,5 mL mikrocentrifugerør med låg
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Ravgul
Lukketype:
Flad snaphætte
Påsat hætte
Volumen (metrisk):
1,5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Passer til de fleste almindelige rotorer og kan centrifugeres op til 30.000 RCF (g) (10.000 xg for 0,5 ml; 20.000 xg for 1,5 ml; 30.000 xg i 1,5 ml og 2,0 ml med låglukning ved 20 C °i 20 min).
- Fremstillet af ny polypropylen
- Meget gennemsigtige rør er fri for blitz, luftbobler og striber.
- Kasketter danner en tæt, lækagefri forsegling, der er nem at åbne, selv når du har handsker på, og er flade med ensartet tykkelse for problemfri piercing.
- Rør har ensartet vægtykkelse for ensartede, gentagelige resultater.
- Underinddelinger til omtrentlig volumenbestemmelse.
- Autoklaverbar ved 120 °C (2bar), i henhold til DIN EN 285.
- Låglukning er certificeret endotoxin-, DNA-, DNase- og RNase-fri.
- Farvede rør forenkler prøveidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Endotoxin, RNase-, ATP- og DNA-free |
| Lukningsfarve | Clear |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (120 °C) |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Centrifugation or room temperature storage |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Volumen (metrisk) | 1,5 ml |
| Vis mere |