Få mere at vide
BRAND™ Ikke-sterile mikrocentrifugerør Artikelnummer.: 10478892
BRAND™ Ikke-sterile mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10478892 Shop alle Brand produkter
Amber, 500/Pk., Pakke med 500
Farve:
Amber
Blue
Clear
Green
Orange
Yellow
Mængde:
2000/Pk.
500/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10478892
Brand: BRAND™ 780525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Passer til de fleste almindelige rotorer og kan drejes op til 30.000 RCF. Ikke-sterile mikrocentrifugerør er meget gennemsigtige og fri for flash, luftbobler og striber. Flade trykhætter af polypropylen danner en tæt, lækagefri, let-åbn forsegling. Rør har en ensartet vægtykkelse for ensartede, gentagelige resultater.
Fits most common rotors and may be spun up to 30,000 RCF (g) (10,000 x g for 0.5mL; 20,000 x g for 1.5mL; 30,000 x g for 1.5mL and 2.0mL with lid closure at 20°C for 20 min).
  • Manufactured from virgin polypropylene
  • Highly translucent tubes are free from flash, air bubbles, and streaks.
  • Caps form a tight, leak-free seal that is easy to open, even when wearing gloves, and are flat with consistent thickness for trouble-free piercing.
  • Tubes have uniform wall thickness for consistent, repeatable results.
  • Subdivisions for approximate volume determination.
  • Autoclavable at 120°C (2bar), according to DIN EN 285.
  • Lid closure are certified endotoxin, DNA-, DNase-, and RNase-free.
  • Colored tubes simplify sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free
Farve Amber
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Mængde 500/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylene
Til brug med (udstyr) Centrifuge
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylene
Maks. Kraft 30,000 x g
Lukketype Flat Snap Cap
Autoklaverbar Autoclavable
Format Tube
Produkttype Microcentrifuge Tube
Produkttitel
BRAND™ Ikke-sterile mikrocentrifugerør >