Få mere at vide
BRAND™ Adapter til mikrocentrifugerørstativ
Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Plads til 0,5 ml rør
- Polypropylen
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativadapter |
| Array | Singles |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Holder | Microcentrifuge Tubes (0.5 mL) |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Circular |
| Hylder | None |
| Stabelbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |