Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerimmunoGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. p-3794698 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10193563
Brand: BRAND™ 781720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
  • Optimeret til immobilisering af IgG
  • Høj bindingskapacitet for molekyler med blandede hydrofobe og hydrofile områder
  • Designet til at minimere krydskontaminering
  • Blå alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation på standardplader
  • Ikke-steril
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype High Binding
Farve Klar
Produkttype 96-well Microplate
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling immunoGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 330μ L
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
Mængde 100/Cs.