Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerimmunoGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10647143 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape unitSize
10647143 Klar Konisk bund (V-brønd) Pakke med 100
10193563 Klar Rund Pakke med 100
10032113 Klar Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10477863 Hvid Rund Pakke med 100
10438623 Sort Rund Pakke med 100
10173853 Sort, Ryd bund Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10647143 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
  • Optimeret til immobilisering af IgG
  • Høj bindingskapacitet for molekyler med blandede hydrofobe og hydrofile områder
  • Designet til at minimere krydskontaminering
  • Blå alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation på standardplader
  • Ikke-steril
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Høj binding
Farve Klar
Produkttype 96-well Microplate
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling immunoGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
Mængde 100/Cs.