Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerimmunoGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10438623 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10438623
Brand: BRAND™ 781727
Et fremragende valg til størstedelen af standard ELISA'er såvel som fastfase immunoassays
  • Optimized for the immobilization of IgG
  • High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
  • Designed to minimize cross-contamination
  • Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
  • Non-sterile
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Without Lid
Array 8 x 12
Farve Sort
Materiale Polystyrene
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Samlet volumen (metrisk) Well 330 μL
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) For the majority of standard ELISAs as well as solid phase immunoassays
Mængde 100/Cs.