Beskrivelse
- Optimeret til immobilisering af IgG
- Høj bindingskapacitet for molekyler med blandede hydrofobe og hydrofile områder
- Designet til at minimere krydskontaminering
- Blå alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation på standardplader
- Ikke-steril
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | High Binding |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-well Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |