Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladerhydroGrade™ 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10012403 Shop alle Brand produkter
Farve:
Klar
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Samlet volumen (metrisk) Well:
330μ L
350μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10012403
Brand: BRAND™ 781780
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en stærkt hydrofil overflade til binding af hydrofile molekyler eller til homogene analyser med hydrofobe molekyler, der forbliver i opløsning
  • Immunoassay-overflade med stærk affinitet til hydrofile molekyler, såsom glycoproteiner og peptider, antistoffer med overvejende hydrofile regioner og nukleinsyrer
  • Blå alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
  • Ikke-steril
Ordreinfo
Emballage er 20 stakke af hver 5 plader (100 plader). Hver stak leveres med et låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance ANSI, SLAS
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype 96-brønds mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling hydroGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 330μ L
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Immobilisering af hydrofile molekyler
Mængde 100/Cs.