Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 96-Nå, cellGrade Premium-behandlet, flad bund mikroplade
Shop alle Brand produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Poly-D-Lysin-ækvivalent overflade med analoge resultater med hensyn til cellevækst og morfologi
- Optimeret celleadhæsion reducerer celleskader fra hyppig vask
- Giver mulighed for serumfri og serumreduceret dyrkning
- Fysisk/kemisk behandling har lang holdbarhed ved stuetemperatur sammenlignet med biologiske belægninger
- Steriliseret afβ -stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for en SAL på 10 -6
- Opfyld kravene i Ph. Eur. og USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-fri
- Endotoksiner er< 0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Pakker med 50 individuelt indpakkede tallerkener med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137, USP 29 |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Præmie |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330 μL |
| Vis mere |