Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 96-brønd, cellgrade-behandlet, flad bund mikroplade
Artikelnummer. 10216523 Shop alle Brand produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Klar
Sort
Sort, Ryd bund
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Emballage:
1/pakke, 50/Cs.
5/pakke
Artikelnummer. 10216523
Brand: BRAND™ 781970
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Hydrofil overflade med frit tilgængelige carboxyl- og hydroxylgrupper
  • Binder let serumkomponenter til for indirekte adhæsion af celler
  • Steriliseret afβ -stråling til ISO 11137 og AAMI retningslinjer for en SAL på 10 -6
  • Opfyld kravene i Ph. Eur. og den USP 29
  • DNA-, DNase-, RNase-fri
  • Endotoksiner er< 0,01 EU/ml
  • Orange alfanumerisk prægning for nem brøndidentifikation
Ordreinfo
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Certificeringer/compliance ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Carboxyl- og Hydroxylgrupper
Farve Hvid, Ryd bund
Produkttype 96-well microplate
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling cellGrade
Samlet volumen (metrisk) Well 330μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Dyrkning af adhærente cellelinjer
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.