Få mere at vide
BRAND™ BRANDpladercellGrade™ 384-brønd, flad bund mikroplade
Shop alle Brand produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Polystyren konstruktion
- Steril
- Låg medfølger
- Standardplade til dyrkning af adhærente cellelinjer
- PS-overflade med forskellige kemiske grupper, såsom carboxyl- og hydroxylgrupper, der er frit tilgængelige
- Overfladen er hydrofil sammenlignet med ubehandlet PS
- Serumkomponenter bindes let til de frit tilgængelige kemiske grupper, hvilket tillader en indirekte adhæsion af celler
- Kan tydeligt skelnes gennem farvekoden: orange, præget alfanumerisk kodning til 96-brønds standardplader
- Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase, ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Indbindingstype | Carboxyl- og Hydroxylgrupper |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 120μ L |
| Vis mere |