Få mere at vide
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 1536-Well, cellGrade-Treated, Flat-Bottom Microplate
Shop alle Brand produkterDescripción
- Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
- Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
- Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-free; noncytotoxic
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- For standard cell culture applications
- Individually wrapped with lid
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Indbindingstype | Carboxyl and Hydroxyl Groups |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Sterilitet | Sterile |
| Overfladebehandling | cellGrade |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?