Få mere at vide
BRAND™ Tørringsrør
Artikelnummer. 10439652 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ digital buret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10439652
Brand: BRAND™ 707930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til alle modeller af Dispensette™ Digital Buret™ og Titrette™
  • Uden tørremiddel
  • Inkluderer ventilblok tætningsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Uigennemsigtigt tørrerør
Til brug med (udstyr) Dispensette™ digital buret