Få mere at vide
BRAND™ 96-brønds dybbrønds plader
Artikelnummer. p-4363584 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk) Nå:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Format:
96-brønds
Standard
Well Shape:
Firkantet, flad bund (F-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 24
Pakke med 32
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 10680763
Brand: BRAND™ 701346
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse tallerkener med dybe brønde kan stables for nem opbevaring.
  • DNA-, DNase- og RNase-fri
  • Designet til en bred vifte af applikationer, såsom High-Throughput Screening (HTS), tests, der kræver en moderplade, celle- og vævskulturer, seriefortyndinger, reagensoverførsel og prøveopbevaring ned til -80 °C
  • Dybbrøndsplader er fremstillet i henhold til ANSI/SLAS 1 og 4 tommer.
  • Vælg PP-plader for autoklaverbarhed og kemikalieresistens.
  • Vælg PS plader for gennemsigtighed og overfladeegenskaber.
  • Deep Well Plates er ideelle til prøveopbevaring, HTS-assays, der kræver en moderplade, celle- og vævskultur, immunologiske assays og andre applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Clear
Produkttype Dybbrøndsplade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0,5 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Fleksible måttebetræk eller klæbende forseglingsfilm for at reducere prøvefordampning og kontaminering
nr. pr. pakke 48
Profil U-bund
Mængde 48 Pk.