Beskrivelse
BRAND™ Deep Well Plates er designet til en bred vifte af anvendelser, herunder prøveopbevaring, højkapacitetsscreening (HTS), celle- og vævskultur, serielt fortynding og reagensoverførsel. De fleste plader er fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen, med én meget transparent polystyrenvariant til anvendelser, der kræver optisk klarhed.
- Tilgængelig i 96- og 384-brøndsformater
- Fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen eller polystyren
- BIO-CERT™ PCR-kvalitet er fri for menneskelig DNA, DNase, RNase og pyrogener
- Polypropylenplader er autoklaverbare, kemisk resistente og egnede til opbevaring ned til -80 °C (-112 °F)
- Polystyrenplader tilbyder fremragende gennemsigtighed og er egnet til opbevaring ned til -20 °C (-4 °F)
- ANSI/SLAS 1 og 4 kompatible med kompatibilitet med automatiserede systemer
- Alfanumerisk brøndmærkning og stableligt design for effektiv organisering
- Hakkede hjørner sikrer korrekt orientering i robot- og automatiserede væskehåndteringssystemer
- Kompatibel med forseglingsmåtter eller klæbefilm for at minimere fordampning og forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | ANSI/SLAS, Certificeret Life Science Quality, BIO-CERT PCR-kvalitet |
| Format | Standard |
| Oversigt | 96-brønds dybbrøndsplade, PP, V-bund, brøndformet firkantet, velegnet til KingFisherTM, 2,2 ml |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Dybbrøndsplade |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher |
| Vis mere |