Få mere at vide
BRAND™ Dybe brøndplader
Artikelnummer. 17871242 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Nå:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Format:
96-brønds
Forhøjede brønde
Standard
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 24
Pakke med 32
Pakke med 48
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nå Format Well Shape unitSize
17871242 1 ml Standard Firkantet, rund bund (U-brønd) -
10680763 0,5 ml Standard Rund bund (U-brønd) Pakke med 48
10060072 1,1 ml Standard Rund bund (U-brønd) Pakke med 32
10538971 1,1 ml Standard Rund Pakke med 24
10089910 2,2 ml 96-brønds Firkantet, rund bund (U-brønd) Pakke med 24
17881242 2,2 ml Standard Firkantet, konisk bund (V-brønd) -
10688819 1,2 ml Standard Rund bund (U-brønd) Pakke med 50
10493002 0,3 ml 96-brønds Firkantet, konisk bund (V-brønd) Pakke med 48
15613987 1,2 ml Forhøjede brønde Rund 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17871242 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701347
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integreres problemfrit i multikanalsystemer og automatiseringsarbejdsgange.
BRAND™ Deep Well Plates er designet til en bred vifte af anvendelser, herunder prøveopbevaring, højkapacitetsscreening (HTS), celle- og vævskultur, serielt fortynding og reagensoverførsel. De fleste plader er fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen, med én meget transparent polystyrenvariant til anvendelser, der kræver optisk klarhed.
  • Tilgængelig i 96- og 384-brøndsformater
  • Fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen eller polystyren
  • BIO-CERT™ PCR-kvalitet er fri for menneskelig DNA, DNase, RNase og pyrogener
  • Polypropylenplader er autoklaverbare, kemisk resistente og egnede til opbevaring ned til -80 °C (-112 °F)
  • Polystyrenplader tilbyder fremragende gennemsigtighed og er egnet til opbevaring ned til -20 °C (-4 °F)
  • ANSI/SLAS 1 og 4 kompatible med kompatibilitet med automatiserede systemer
  • Alfanumerisk brøndmærkning og stableligt design for effektiv organisering
  • Hakkede hjørner sikrer korrekt orientering i robot- og automatiserede væskehåndteringssystemer
  • Kompatibel med forseglingsmåtter eller klæbefilm for at minimere fordampning og forurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance ANSI/SLAS, Certificeret Life Science Quality, BIO-CERT PCR-kvalitet
Format Standard
Oversigt 96-brønds dybbrøndsplade, PP, velformet firkantet, U-bund, lav profil, 1 ml
Array 12 x 8
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype Dybbrøndsplade
Til brug med (udstyr) PCR maskine
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Profil Lav profil
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (metrisk) 28 cm
Højde (metrisk) 14 cm
Egnet til formålet PCR-klar