Få mere at vide
BRAND™ 96-brønds dybbrønds plader
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk) Nå:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Format:
96-brønds
Standard
Well Shape:
Firkantet, flad bund (F-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 24
Pakke med 32
Pakke med 48
Pakke med 50
Beskrivelse
- DNA-, DNase- og RNase-fri
- Designet til en bred vifte af applikationer, såsom High-Throughput Screening (HTS), tests, der kræver en moderplade, celle- og vævskulturer, seriefortyndinger, reagensoverførsel og prøveopbevaring ned til -80 °C
- Dybbrøndsplader er fremstillet i henhold til ANSI/SLAS 1 og 4 tommer.
- Vælg PP-plader for autoklaverbarhed og kemikalieresistens.
- Vælg PS plader for gennemsigtighed og overfladeegenskaber.
- Deep Well Plates er ideelle til prøveopbevaring, HTS-assays, der kræver en moderplade, celle- og vævskultur, immunologiske assays og andre applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Dybbrøndsplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 1,2 ml |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Profil | U-bund |
| Vis mere |