Beskrivelse
BRAND™ Deep Well Plates er designet til en bred vifte af anvendelser, herunder prøveopbevaring, højkapacitetsscreening (HTS), celle- og vævskultur, serielt fortynding og reagensoverførsel. De fleste plader er fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen, med én meget transparent polystyrenvariant til anvendelser, der kræver optisk klarhed.
- Tilgængelig i 96- og 384-brøndsformater
- Fremstillet af højkvalitets jomfruelig polypropylen eller polystyren
- BIO-CERT™ PCR-kvalitet er fri for menneskelig DNA, DNase, RNase og pyrogener
- Polypropylenplader er autoklaverbare, kemisk resistente og egnede til opbevaring ned til -80 °C (-112 °F)
- Polystyrenplader tilbyder fremragende gennemsigtighed og er egnet til opbevaring ned til -20 °C (-4 °F)
- ANSI/SLAS 1 og 4 kompatible med kompatibilitet med automatiserede systemer
- Alfanumerisk brøndmærkning og stableligt design for effektiv organisering
- Hakkede hjørner sikrer korrekt orientering i robot- og automatiserede væskehåndteringssystemer
- Kompatibel med forseglingsmåtter eller klæbefilm for at minimere fordampning og forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønd Assay Mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,5 ml |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |