Få mere at vide
BRAND™ Deep Well Plade Mat Covers
Artikelnummer. p-4363600 Shop alle Brand produkter
Pladekompatibilitet:
384-brønds dybbrøndsplade, 0,3 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 0,5 ml
96-brønds dybbrøndsplade, 1,2 ml
Mikroplade, 1,1 ml
Mikroplade, 2,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
Artikelnummer. 10089920
Brand: BRAND™ 701360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en effektiv propforsegling til hver brønd. Brug af dækmåtter reducerer det maksimale volumen af brønde, men forbedrer forseglingen og reducerer fordampning af prøven.
  • Til brug med 96-brøndsplader, 364-brøndsplader og dybbrøndsplader
  • Polypropylen-, polyethylen- og silikonemåtter kan autoklaveres (EVA er ikke autoklaverbar.)
  • Forbedrer forseglingen og reducerer fordampning af prøven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig No Resistance
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 24
Format ANSI/SLAS
Forspaltet No
Produkttype Dækmåtte
Klæbemiddel None
Certificeret RNase/DNase-fri No
Kan gennembores No
Temperaturområde (metrisk) Down to -80°C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet Mikroplade, 1,1 ml